Tlačiť
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% vodný roztok
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10403-1KG PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 506.62 EUR
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% vodný roztok
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
Teplota varu: 98 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01940771
Číslo CAS: 60933-18-8
EINECS: 262-529-5