Tlačiť
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Amino-3-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC10401-1G PC10401-5G PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA 26.55 EUR
APOSPC10401-1G APOSPC10401-5G APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Mw: 235.011 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368682
Číslo CAS: 886762-75-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III