Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 557.16 EUR
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅BrFNO₂S
Mw: 254.077 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368674
Číslo CAS: 886762-60-3