Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 276.79 EUR
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.507 g/mol
Teplota tavenia: 29…30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368673
Číslo CAS: 886762-59-0
OSN: 3261
ADR: 8 III