Tlačiť
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 263.94 EUR
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Vzorec: C₈H₅F₁₄N
Teplota varu: 138…138,5 °C (735 mm Hg)
Hustota: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784276
Číslo CAS: 356-08-1