Tlačiť
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 202.97 EUR
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₆FNO₂·ClH
Teplota tavenia: 240…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656013
Číslo CAS: 3799-24-4