Tlačiť
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Decafluoro(3-methylbutan-2-one), 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 713.6 EUR
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Vzorec: C₅F₁₀O
Teplota varu: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784237
Číslo CAS: 756-12-7