Tlačiť
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-1-bromo-1,1-difluoroethane hydrochloride
PC0973-1G PC0973-250MG
APOSPC0973-1GEA 892.5 EUR
APOSPC0973-1G APOSPC0973-250MG
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₄BrF₂N·ClH
Mw: 196.422 g/mol
Teplota tavenia: 201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784274
Číslo CAS: 1211120-17-0