Tlačiť
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid hydrazide, 4-(2-Hydrazino-2-oxoethoxy)benzotrifluoride
PC0933-1G PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA 152.61 EUR
APOSPC0933-1G APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O₂
Mw: 234.175 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04035657
Číslo CAS: 860649-71-4