Tlačiť
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 142 EUR
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃
Teplota tavenia: 131…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160461
Číslo CAS: 26974-09-4