Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 96.27 EUR
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Teplota varu: 109…110 °C (3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00671772
Číslo CAS: 500912-18-5