Tlačiť
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 124.57 EUR
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788542
Číslo CAS: 500912-13-0