Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzene
PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Teplota varu: 100…103 °C (22 mm Hg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236592
Číslo CAS: 93765-83-4