Tlačiť
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 97.07 EUR
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Vzorec: C₁₄H₁₂F₂
Mw: 218.242 g/mol
Teplota varu: 269 °C
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153123
Číslo CAS: 458-76-4