Tlačiť
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Vzorec: C₈H₁₃BrF₄
Teplota varu: 67…69 °C (20 mm Hg)
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153714
Číslo CAS: 231630-92-5