Tlačiť
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: ,2,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane, 1,1,1,2-Tetrafluoro-3-oxabutane
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 1419.17 EUR
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₄F₄O
Mw: 132.057 g/mol
Teplota varu: 38…39 °C (768 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07366529
Číslo CAS: 50285-05-7
OSN: 3271
ADR: 3 III