tert-Butyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0694-5G
PC0694-25G
APOSPC0694-5GEA
98.28
EUR
APOSPC0694-5G
APOSPC0694-25G
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
tert-Butyl trifluoroacetate
Vzorec:
C₆H₉F₃O₂ Teplota varu: 83 °C Hustota: 1,089 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00780927 Číslo CAS: 400-52-2 OSN: 3272 ADR: 3,III |