Tlačiť
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0694-5G PC0694-25G
APOSPC0694-5GEA 98.28 EUR
APOSPC0694-5G APOSPC0694-25G
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
tert-Butyl trifluoroacetate
Vzorec: C₆H₉F₃O₂
Teplota varu: 83 °C
Hustota: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00780927
Číslo CAS: 400-52-2
OSN: 3272
ADR: 3,III