Tlačiť
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Fluorophenyl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one, 4-[3-(4-Fluorophenyl)acryloyl]nitrobenzene
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 159.02 EUR
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Vzorec: C₁₅H₁₀FNO₃
Mw: 271.243 g/mol
Teplota tavenia: 203…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024742
Číslo CAS: 2805-53-0