Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 140.6 EUR
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Vzorec: C₁₁H₆F₆N₂
Mw: 280.169 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153671
Číslo CAS: 140647-19-4