Tlačiť
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0622-1G PC0622-250MG PC0622-100MG
APOSPC0622-1GEA 2211.9 EUR
APOSPC0622-1G APOSPC0622-250MG APOSPC0622-100MG
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
Mw: 158.076 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093018
Číslo CAS: 128899-79-6
OSN: 3261
ADR: 8 III