Tlačiť
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0620-250MG PC0620-100MG PC0620-1G
APOSPC0620-250MGEA 308.83 EUR
APOSPC0620-250MG APOSPC0620-100MG APOSPC0620-1G
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
Mw: 158.076 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093017
Číslo CAS: 108211-36-5
OSN: 3261
ADR: 8 III