Tlačiť
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 38.23 EUR
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092993
Číslo CAS: 185545-90-8
OSN: 2735
ADR: 8,III