Tlačiť
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 693.94 EUR
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Teplota varu: 69…71 °C (4,5 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093005
Číslo CAS: 127852-30-6