Tlačiť
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[(1S)-1-Hydroxyethyl]benzotrifluoride, (S)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC0595-1G PC0595-250MG
APOSPC0595-1GEA 189.47 EUR
APOSPC0595-1G APOSPC0595-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Mw: 190.162 g/mol
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093008
Číslo CAS: 99493-93-3