Tlačiť
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 728.62 EUR
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.059 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631611
Číslo CAS: 261952-18-5
OSN: 3261
ADR: 8 III