Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylbenzotrifluoride, [4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC0478-5G PC0478-250MG
APOSPC0478-5GEA 521.93 EUR
APOSPC0478-5G APOSPC0478-250MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Mw: 190.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631607
Číslo CAS: 261952-15-2