Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 378.26 EUR
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.592 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631602
Číslo CAS: 261952-11-8
OSN: 3265
ADR: 8 II