Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chloroformyl)-4-methylbenzotrifluoride, 3-(Chlorocarbonyl)-4-methylbenzotrifluoride
PC0466-1G PC0466-2.5G PC0466-5G
APOSPC0466-1GEA 39.74 EUR
APOSPC0466-1G APOSPC0466-2.5G APOSPC0466-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631599
Číslo CAS: 261952-08-3
OSN: 3264
ADR: 8 III