Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 79.71 EUR
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Mw: 257.926 g/mol
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04038223
Číslo CAS: 196083-18-8