Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 151.22 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Teplota varu: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631543
Číslo CAS: 261951-92-2
OSN: 3276
ADR: 6.1,III