Tlačiť
Bis(fluoromethyl)ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0341-5G PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA 440.43 EUR
APOSPC0341-5G APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether
Useful synthetic intermediate; call for data sheet.
Vzorec: C₂H₄F₂O
Teplota varu: 34 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274309
Číslo CAS: 462-51-1
OSN: 3271
ADR: 3,II