Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2,6-Difluoro-3-methylphenyl)methanol, 2,4-Difluoro-3-(hydroxymethyl)toluene
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 223.91 EUR
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Mw: 158.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631335
Číslo CAS: 261763-40-0