Tlačiť
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 680.3 EUR
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Vzorec: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
Teplota varu: 203…207 °C (0,25 mm Hg)
Teplota tavenia: 14…16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798142
Číslo CAS: 16059-16-8