Tlačiť
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0216-1G PC0216-5G PC0216-250MG PC0216-500MG
APOSPC0216-1GEA 265.54 EUR
APOSPC0216-1G APOSPC0216-5G APOSPC0216-250MG APOSPC0216-500MG
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO
Teplota varu: 223 °C
Hustota: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274320
Číslo CAS: 90238-10-1