Tlačiť
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methyl-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoyl fluoride, 2,2-Bis(trifluoromethyl)propionyl fluoride
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 184.26 EUR
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Vzorec: C₅H₃F₇O
Mw: 212.066 g/mol
Teplota varu: 47…49 °C
Hustota: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236084
Číslo CAS: 1735-87-1
OSN: 3265
ADR: 8 III