Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid, 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylic acid
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 41.66 EUR
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Mw: 250.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631407
Číslo CAS: 58537-09-0