Tlačiť
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyaniline
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 81.31 EUR
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Mw: 206.012 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24640741
Číslo CAS: 1037364-36-5