Tlačiť
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 209.49 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396946
Číslo CAS: 1261827-82-0