Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-(Chloromethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 136.78 EUR
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClF₃O₂S
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11046211
Číslo CAS: 1086389-83-4
OSN: 3261
ADR: 8,II