Tlačiť
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
PC01511-1G PC01511-5G
APOSPC01511-1GEA 198.68 EUR
APOSPC01511-1G APOSPC01511-5G
5-Bromo-2-fluorothioanisole
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₆BrFS
Mw: 221.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22056774
Číslo CAS: 1370025-62-9