Tlačiť
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-methylbenzenethiol, 2-Fluoro-3-methylphenyl mercaptan
PC01487-1G PC01487-250MG
APOSPC01487-1GEA 569.6 EUR
APOSPC01487-1G APOSPC01487-250MG
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
2-Fluoro-3-methylthiophenol
Vzorec: C₇H₇FS
Mw: 142.194 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22481036
Číslo CAS: 1243283-09-1