Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 93.06 EUR
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Mw: 317.929 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185413
Číslo CAS: 372120-77-9
OSN: 3261
ADR: 8 III