Tlačiť
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Mw: 200.6
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631393
Číslo CAS: 58537-11-4