Tlačiť
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 297.23 EUR
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
Mw: 178.564 g/mol
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095327
Číslo CAS: 252004-50-5