Tlačiť
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[3-(1,4-Diazepan-1-yl)prop-1-yl]morpholine, 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]-1,4-diazepane
OR9921-1G OR9921-2G OR9921-5G
APOSOR9921-1GEA 160.85 EUR
APOSOR9921-1G APOSOR9921-2G APOSOR9921-5G
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₂₅N₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094710
Číslo CAS: 827614-50-6