Tlačiť
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Benzoyl-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, Phenyl[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methanone
OR9920-10G OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA 99.74 EUR
APOSOR9920-10G APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₃
Mw: 261.316 g/mol
Teplota varu: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00667804
Číslo CAS: 136081-74-8