Tlačiť
L-(+)-Cystathionine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: S-(+)-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-L-homocysteine, (2S)-(+)-2-Amino-4-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulphanyl}butanoic acid
OR9895T-10MG OR9895T-50MG
APOSOR9895T-10MGEA 249.5 EUR
APOSOR9895T-10MG APOSOR9895T-50MG
L-(+)-Cystathionine
L-(+)-Cystathionine
Intermediate in trans-sulfuration whereby the sulfur of methionine is transferred via homocysteine to cysteine. Collection Czechoslov.
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₄S
Teplota tavenia: 312 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036685
Číslo CAS: 56-88-2