Tlačiť
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α,2,6-Pentachloro-4-picoline
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 380.13 EUR
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₅N
Mw: 265.352 g/mol
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788280
Číslo CAS: 22652-14-8