Tlačiť
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Chlorosulphonyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 183.06 EUR
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
Mw: 335.828 g/mol
Teplota tavenia: 172.5…173.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08271911
Číslo CAS: 868755-57-1
OSN: 3261
ADR: 8 III