Tlačiť
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Morpholin-4-yl)phenyl isothiocyanate
OR9741-1G OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA 318.49 EUR
APOSOR9741-1G APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂OS
Mw: 220.291 g/mol
Teplota varu: 48…50 °C (3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047409
Číslo CAS: 51317-66-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III